Få mere at vide
Cyanoguanidin, Mikromol™
Artikelnummer. 17957684
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17957684 100 mg
17929424 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17957684 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0056.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cyanoguanidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanoguanidine
CAS 461-58-5
Analyt- eller komponentnavne Cyanoguanidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H4 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Metformin Hydrochloride Imp. A (EP), Metformin Imp. A (EP), Metformin USP Related Compound A, Metformin USP RC A, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide, Dicyandiamide, Dicyanodiamide, SKF-9907, Ph Eur Metformin Impurity A, USP Metformin Related Compound A, Metformin Related Compound A, Metformin Hydrochloride Impurity A, Metformin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
SMIL NC(=N)NC#N
IUPAC navn 1-cyanoguanidin
Molekylvægt (g/mol) 84.08
Mængde 100 mg
Formel vægt 84,0436 g/mol