Få mere at vide
Cyanoguanidin, Mikromol™
Artikelnummer. 17929424
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17929424 25 mg
17957684 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17929424 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0056.010025
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cyanoguanidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanoguanidine
CAS 461-58-5
Analyt- eller komponentnavne Cyanoguanidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C2 H4 N4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Metformin Hydrochloride Imp. A (EP), Metformin Imp. A (EP), Metformin USP Related Compound A, Metformin USP RC A, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide, Dicyandiamide, Dicyanodiamide, SKF-9907, Ph Eur Metformin Impurity A, USP Metformin Related Compound A, Metformin Related Compound A, Metformin Hydrochloride Impurity A, Metformin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
SMIL NC(=N)NC#N
IUPAC navn 1-cyanoguanidin
Molekylvægt (g/mol) 84.08
Mængde 25 mg
Formel vægt 84.0436 g/mol