Få mere at vide
Cyanoguanidine-15N4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanoguanidine-15N4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 88.0317 |
| Procent renhed | >95% |