missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyanoguanidine-15N4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanoguanidine-15N4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 88.0317 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?