Få mere at vide
Cyanogenbromid
Artikelnummer. 15431287
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431287 100 g 100g
15411287 5 g 5g
15421287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15431287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032731.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 506-68-3 | CBrN | 105,922 g/mol
Cyanogenbromid bruges som reagens i molekylærbiologi, peptidkortlægning, guldekstraktion og aminosyresekvensanalyse. Det fungerer som et koblingsreagens for phosphoramidat- eller pyrophosphat-internukleotidbindinger i DNA-duplekser. Det bruges også i organisk syntese til fremstilling af cyanamider, dicyanamider, cyanurisk bromid, guanidiner og hydroxylguanidiner. Det er involveret i von Braun-reaktionen, det giver disubstituerede cyanamider ved at reagere med tertiære aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-68-3
Molekylær formel CBrN
Molekylvægt (g/mol) 105.922
MDL nummer MFCD00011597
InChI nøgle ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanogen bromide, bromine cyanide, bromocyanide, cyanobromide, bromocyanogen, bromocyan, campilit, cyanogen monobromide, bromure de cyanogen, cyanogen bromide brcn
PubChem CID 10476
IUPAC navn carbonnitridbromid
SMIL C(#N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanogen bromide
Smeltepunkt 50 °C til 52 °C
Tæthed 2.015
Kogepunkt 61,4 °C
Lugt Acrid
Mængde 100 g
FN nummer UN1889
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Merck Index 14,2693
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, dichlormethan, ethanol, diethylether, benzen og acetonitril.
Formel vægt 105.93
Fysisk form Krystaller