Få mere at vide
Cyanogenbromid
Beskrivelse
Cyanogenbromid bruges som reagens i molekylærbiologi, peptidkortlægning, guldekstraktion og aminosyresekvensanalyse. Det fungerer som et koblingsreagens for phosphoramidat- eller pyrophosphat-internukleotidbindinger i DNA-duplekser. Det bruges også i organisk syntese til fremstilling af cyanamider, dicyanamider, cyanurisk bromid, guanidiner og hydroxylguanidiner. Det er involveret i von Braun-reaktionen, det giver disubstituerede cyanamider ved at reagere med tertiære aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanogen bromide |
| Smeltepunkt | 50 °C til 52 °C |
| Tæthed | 2.015 |
| Kogepunkt | 61,4 °C |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, dichlormethan, ethanol, diethylether, benzen og acetonitril. |
| Formel vægt | 105.93 |
| Fysisk form | Krystaller |
Sikkerhed og håndtering
- Cyanogen bromide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyanogen bromide