Få mere at vide
Cyanogen Bromide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15884491
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15884491 250 g
15874491 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15884491 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8201940250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
For synthesis
for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-68-3
Tekniske data
Smeltepunkt 52°C
Tæthed 2.015 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 61°C to 62°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00011597
Mængde 250 g
Synonym Cyanogen bromide, Cyanogen bromide
Molekylvægt (g/mol) 105.92