Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanogen bromide |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 49,0 °C til 54,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.44 |
| Kogepunkt | 61,0 °C til 62,0 °C |
| Flammepunkt | >65 °C |
| Analyseprocentområde | 96,0 til 103% (Argentometri) |
| Emballage | Glasflaske pakket i dåse |
| Lineær formel | BrCN |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cyanogen bromide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.