Få mere at vide
Cyanofenphos 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327062
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327062 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327062 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11800000ME1000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanofenphos
CAS 13067-93-1
Analyt- eller komponentnavne Cyanofenphos
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H14 N O2 P S
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H14NO2PS/c1-2-17-19(20,15-6-4-3-5-7-15)18-14-10-8-13(12-16)9-11-14/h3-11H,2H2,1H3
SMIL CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)C#N)c2ccccc2
IUPAC navn 4-[ethoxy(phenyl)phosphinothioyl]oxybenzonitrile
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 303.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 303.0483 g/mol