Få mere at vide
Cyanocobalamin (Vitamin B12) 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457602
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457602 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457602 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1449.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanocobalamin
CAS 68-19-9
Analyt- eller komponentnavne Cyanocobalamin
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C63 H88 Co N14 O14 P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyanocobalamin, Vitamin B12, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl cyanocobamide, 5,6-Dimethylbenzimidazolyl-Co-cyanocobamide, Anacobin, Antipernicin, Apikobal, B-Twelve, B-Twelve Ora, Bedodeka, Bedoz, Behepan, Berubi, Berubigen, Betalin 12, Betalin 12 Crystalline, Betaline 12, Betolvex, Byladoce, CN-B12, Cobalamin, cyanide, Cobalamin, cyano-, Cobalamin, cyano-5,6-dimethylbenzimidazole-, Cobalin, Cobamide, cyano-5,6-dimethyl-1H-benzimidazole-, Cobamin, Cotel, Covit, Cromatonbic B12, Crystamin, Crystamine, Cyano-5,6-dimethylbenzimidazolylcobamide, Cyano-B12, Cyanocobalamine, Cycolamin, Cykobemin, Cykobeminet, Cyomin, Cyredin, Cytacon, Cytamen, Cytobion, Depinar, Dicopac Kit, Dobetin, Docemine, Docibin, Docigram, Docivit, Dodecabee, Dodecavite, Dodex, Ducobee, Duodecibin, Eligen B12, Embiol, Emociclina, Eritrone, Erycytol, Erythrotin, Euhaemon, Extrinsic factor, Factor II, Factor II (vitamin), Fresmin, Hemo-b-doze, Hemomin, Hepagon, Hepavis, Hepavit, Hepcovite, LLD factor, Lactobacillus lactis dorner factor, Macrabin, Megalovel, Milbedoce, Millevit, NSC 80365, Nagravon, Nascobal, Normocytin, Optovite B12, Pernaemon, Pernaevit, Pernipuron, Plecyamin, Poyamin, Rebramin, Redamina, Redisol, Regividerm cream, Rheumazin, Rhodacryst, Rubesol, Rubivamine, Rubramin, Rubramin PC, Rubripca, Rubrocitol, SMARTShot B12, Sytobex, Vibalt, Vibisone, Virubra, Vita-rubra, Vitamin B12 preparation, Vitarubin, Vitasprint B12, Vitral, alpha-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)cobamide cyanide, 1H-Benzimidazole, 5,6-dimethyl-1-(3-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)-, monoester with cobinamide cyanide, inner salt, Cobamide, alpha-5,6-dimethyl-1H-benzimidazolyl-, cyanide, Cobinamide, cyanide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole, Vitamin B12
InChI formel InChI=1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL N#[C-][Co+3]1234[N]5=CN(C=6C=C(C(=CC65)C)C)C7OC(CO)C(OP(=O)([O-])OC(C)CNC(=O)CCC8(C9=C(C%10=[N]4C(=CC%11=[N]3C(=C(C%12=[N]2C(C)(C([N-]91)C8CC(=O)N)C(C)(CC(=O)N)C%12CCC(=O)N)C)C(C)(CC(=O)N)C%11CCC(=O)N)C(C)(C)C%10CCC(=O)N)C)C)C7O
IUPAC navn Cyanocobalamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 1355.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 1354,5674 g/mol