missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyanocobalamin-e-methylamide, TRC

Artikelnummer. 30349513
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349513 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349513 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC40841510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyanocobalamin-e-methylamide
CAS 15130-04-8
Molekylær formel C64 H90 Co N14 O14 P
Mængde 10 mg
Synonym Cobinamide, Ne-methyl-, cyanide phosphate, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-alpha-D-ribofuranosylbenzimidazole, inner salt (7CI), Cyanocobalamin EP Impurity G
InChI formel InChI=1S/C63H92N13O14P.CN.Co/c1-30-21-40-41(22-31(30)2)76(29-71-40)58-53(85)54(42(28-77)88-58)90-91(86,87)89-32(3)27-70-50(84)19-20-60(8)38(23-46(66)80)57-63(11)62(10,26-48(68)82)37(14-17-45(65)79)52(75-63)34(5)56-61(9,25-47(67)81)35(13-16-44(64)78)39(72-56)24-43-59(6,7)36(15-18-49(83)69-12)51(73-43)33(4)55(60)74-57;1-2;/h21-22,24,29,32,35-38,42,53-54,57-58,77,85H,13-20,23,25-28H2,1-12H3,(H14,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,86,87);;/q;;+3/p-2/t32?,35?,36?,37?,38?,42-,53-,54-,57?,58+,60?,61?,62?,63?;;/m1../s1
SMIL CNC(=O)CCC1C2=N\C(=C/C3=N\C(=C(\C)/C4=NC(C)(C5[N-]\C(=C/2\C)\C(C)(CCC(=O)NCC(C)OP(=O)([O-])O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)N7C=[N]([Co+3]C#N)c8cc(C)c(C)cc78)C5CC(=O)N)C(C)(CC(=O)N)C4CCC(=O)N)\C(C)(CC(=O)N)C3CCC(=O)N)\C1(C)C
IUPAC navn cyano-[3-[(2S,3R,4S,5R)-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-4-[oxido-[1-[3-[(4Z,9Z,14Z)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-12,17-bis(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-7-[3-(methylamino)-3-oxopropyl]-2,7,12,17-tetrahydro-1H-corrin-21-id-3-yl]propanoylamino]propan-2-yloxy]phosphoryl]oxyoxolan-2-yl]-5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl]cobalt(3+)
Molekylvægt (g/mol) 1369.392
Formel vægt 1368.583
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.