Få mere at vide
Cyanocobalamin-d-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanocobalamin-d-carboxylic Acid |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2O2/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3,8,11-12H,4H2 |
| Formel vægt | 205.99 |