Få mere at vide
Cyanocobalamin (Crystalline (Dark Red)), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10533135
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10533135 1 g Amber Glass 1g
1 options
Artikelnummer. 10533135 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP8621
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Cyanocobalamin is used as a supplement in cell culture and tissue culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanocobalamin
CAS 68-19-9
Farve Red
Analyseprocentområde ≥98 %
Emballage Amber Glass
Molekylær formel C63H88CoN14O14P
MDL nummer MFCD00151092
Mængde 1 g
Merck Index 15, 10212
Synonym vitamin b12
InChI nøgle AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
SMIL CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
IUPAC navn cobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-
Molekylvægt (g/mol) 1356.396
PubChem CID 129893524
Formel vægt 1355.38
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Solid