Få mere at vide
Cyanocobalamin (Crystalline (Dark Red)), Fisher BioReagents
Beskrivelse
Cyanocobalamin is used as a supplement in cell culture and tissue culture media.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanocobalamin |
| CAS | 68-19-9 |
| Farve | Red |
| Analyseprocentområde | ≥98 % |
| Emballage | Amber Glass |
| Molekylær formel | C63H88CoN14O14P |
| MDL nummer | MFCD00151092 |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 15, 10212 |
| Synonym | vitamin b12 |
| Vis mere |