Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cyanocobalamin, 96%
Artikelnummer. 10420651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10420651 500 mg Glasflaske 500mg
10327291 1 g Glasflaske 1g
10627564 5 g Glasflaske 5g
10713734 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10420651 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 405925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.85 DKK
    839.65 DKK / 500mg
    Spare 93.20 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-19-9
Molekylær formel C63H88CoN14O14P
Molekylvægt (g/mol) 1355.38
MDL nummer MFCD00151092
InChI nøgle AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonym vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC navn cobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino) -2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-
SMIL CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanocobalamin
Navn note 96%
Absorbans 3,15 til 3,45 (A361/A(547 til 559)), 1,7 til 1,9 (A361/A278)
Farve Rød
Tab ved tørring 12% maks. (20 mg, 105 °C, 2 timer) (vakuum)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Merck Index 15, 10212
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 1355.38
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller