Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanocobalamin |
| Navn note | 96% |
| Absorbans | 3,15 til 3,45 (A361/A(547 til 559)), 1,7 til 1,9 (A361/A278) |
| Farve | Rød |
| Tab ved tørring | 12% maks. (20 mg, 105 °C, 2 timer) (vakuum) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 15, 10212 |
| Vis mere |