Få mere at vide
Cyanoeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30355815
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30355815 50 g
1 options
Artikelnummer. 30355815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98748550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanoacetic Acid
CAS 372-09-8
Molekylær formel C3H3NO2
Mængde 50 g
Synonym 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571
InChI formel InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)
SMIL OC(=O)CC#N
IUPAC navn 2-cyanoeddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 85.06
Formel vægt 85.0164