Få mere at vide
Cyanoeddikesyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyanoacetic Acid |
| CAS | 372-09-8 |
| Molekylær formel | C3H3NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Cyanoacetic Acid, Cyanoethanoic Acid, Malonic Mononitrile, Monocyanoacetic Acid, NSC 5571 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6) |
| SMIL | OC(=O)CC#N |
| IUPAC navn | 2-cyanoeddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.06 |
| Formel vægt | 85.0164 |