Få mere at vide
Cyanoacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanoacetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 56657-76-2 |
| Molekylær formel | C7H6N2O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-cyanoacetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl cyanoacetate, 3-[(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]-3-oxopropanenitrile, Cyanoacetic Acid 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl Ester, N-(Cyanoacetoxy)succinimide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-4-3-7(12)13-9-5(10)1-2-6(9)11/h1-3H2 |
| SMIL | O=C(CC#N)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-cyanoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.13 |
| Formel vægt | 182.0328 |