Få mere at vide
Cyanoeddikesyre, 97 %
Artikelnummer. 11468883
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468883 250 g 250g
11458883 1000 g 1000g
11478883 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468883 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11045.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 372-09-8 | C3H3NO2 | 85,062 g/mol
Cyanoeddikesyre bruges i den farmaceutiske industri til fremstilling af vitamin B6 og koffein. Det bruges også til fremstilling af farvestoffer, landbrugskemikalier og til syntese af phenyleddikesyreestere. Det fungerer som en forløber for cyanoacrylater, dvs. ethylcyanoacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyanoeddikesyre bruges i den farmaceutiske industri til fremstilling af vitamin B6 og koffein. Det bruges også til fremstilling af farvestoffer, landbrugskemikalier og til syntese af phenyleddikesyreestere. Det fungerer som en forløber for cyanoacrylater, dvs. ethylcyanoacrylat.
Opløselighed
Blandbar med vand, ethylalkohol, ether. Let blandbar med benzen, eddikesyre og chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke baser, syrer, stærke oxidationsmidler, alkaliske, nitriler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-09-8
Molekylær formel C3H3NO2
Molekylvægt (g/mol) 85.062
MDL nummer MFCD00002677
InChI nøgle MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
PubChem CID 9740
ChEBI CHEBI:51889
IUPAC navn 2-cyanoeddikesyre
SMIL C(C#N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanoacetic acid
Smeltepunkt 64 °C til 69 °C
pH 1.5
Kogepunkt 108 °C (15 mmHg)
Flammepunkt 107 °C (224 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
FN nummer UN3261
Beilstein 506325
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,2689
Opløselighedsinformation Blandet med vand, ethylalkohol, ether. Let blandbar med benzen, eddikesyre og kloroform.
Formel vægt 85.06
Procent renhed 99%