Få mere at vide
Cyanoeddikesyre, 97 %
Artikelnummer. 10273940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10273940 1 kg Glasflaske 1kg
10426910 25 g Glasflaske 25g
10436910 250 g Glasflaske 250g
11985601 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10273940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110670010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 372-09-8 | C3H3NO2 | 85,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-09-8
Molekylær formel C3H3NO2
Molekylvægt (g/mol) 85.06
InChI nøgle MLIREBYILWEBDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetic acid, acetic acid, cyano, malonic mononitrile, acide cyanacetique, cyanessigsaeure, monocyanoacetic acid, malonic acid mononitrile, usaf kf-17, cyanoethanoic acid, kyselina kyanoctova
PubChem CID 9740
ChEBI CHEBI:51889
IUPAC navn 2-cyanoeddikesyre
SMIL C(C#N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanoacetic acid
Smeltepunkt 65,0 °C til 67,0 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 108,0 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 107 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCCH2CO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 02,583
Fieser 11,145; 13,171
Merck Index 15,2679
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, let opløselig i benzen og kloroform
Formel vægt 85.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Vedhæftende krystallinsk fast stof