Få mere at vide
Cyanoacetic Acid-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanoacetic Acid-13C2 |
| CAS | 1346746-43-7 |
| Molekylær formel | C13C2H3NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Cyanoacetic Acid-13C2, Cyanoethanoic Acid-13C2, Malonic Mononitrile-13C2, Monocyanoacetic Acid-13C2, NSC 5571-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3NO2/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H,5,6)/i1+1,3+1 |
| SMIL | O[13C](=O)[13CH2]C#N |
| IUPAC navn | 2-cyanoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.05 |
| Formel vægt | 87.0231 |