Få mere at vide
Cyanoacetamid, TRC
Artikelnummer. 17970915
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17970915 250 g
17933515 25 g
17965005 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17970915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC987460250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-91-5
Molekylær formel C3 H4 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 84.0767
Synonym 2-Cyanoacetamide, Cyanacetamide, Cyanoacetic Acid Amide, Cyanoiminoacetic Acid, Malonamide Nitrile, Malonamonitrile, NSC 6285, NSC 8948, Nitrilomalonamide, α-Cyanoacetamide
IUPAC navn 2-cyanoacetamid
SMIL NC(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanoacetamide
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C3H4N2O/c4-2-1-3(5)6/h1H2,(H2,5,6)
Formel vægt 84.0324