Få mere at vide
Cyanoacetamid, 99%
Artikelnummer. 11494094
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494094 100 g 100g
11404104 500 g 500g
11414104 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494094 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12482.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107-91-5 | C3H4N2O | 84,08 g/mol
Cyanoacetamid blev brugt i en spektrofluorimetrisk metode til bestemmelse af nogle antihistaminiske H1-receptorantagonistlægemidler, såsom ebastin, cetirizindihydrochlorid og fexofenadinhydrochlorid. Det kan anvendes til fluorometrisk bestemmelse af 3,4-dihydroxyphenylalanin. Det blev brugt som post-kolonne fluorogent derivatiseringsmiddel til bioanalyse og farmakokinetik af chitosanester i kaninserum. Cyanoacetamid er startreagenset til vitamin B6-syntese. Det reagerer med reducerende kulhydrater i boratbuffer for at give intens fluorescens og er nyttigt til automatiseret analyse af kulhydrater som boratkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyanoacetamid blev brugt i spektrofluorimetrisk metode til bestemmelse af nogle antihistaminiske H1-receptorantagonistlægemidler, såsom ebastin, cetirizindihydrochlorid og fexofenadinhydrochlorid. Det kan anvendes til fluorometrisk bestemmelse af 3,4-dihydroxyphenylalanin. Det blev brugt som post-kolonne fluorogent derivatiseringsmiddel til bioanalyse og farmakokinetik af chitosanester i kaninserum. Cyanoacetamid er startreagenset til vitamin B6-syntese. Det reagerer med reducerende kulhydrater i boratbuffer for at give intens fluorescens og er nyttigt til automatiseret analyse af kulhydrater som boratkomplekser.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-91-5
Molekylær formel C3H4N2O
Molekylvægt (g/mol) 84.08
MDL nummer MFCD00008024
InChI nøgle DGJMPUGMZIKDRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanoacetamide, acetamide, 2-cyano, cyanacetamide, malonamide nitrile, malonamonitrile, nitrilomalonamide, cyanoiminoacetic acid, 3-nitrilo-propionamide, propionamide, 3-nitrilo, usaf kf-14
PubChem CID 7898
IUPAC navn 2-cyanoacetamid
SMIL NC(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanoacetamide
Smeltepunkt 118 °C til 122 °C
Flammepunkt 215 °C (419 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 878221
Merck Index 14,2688
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 84.08
Procent renhed 99%