Få mere at vide
α-Cyano-phenylakrylsyre β, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11443125 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11443125 5 g
1 options
Artikelnummer. 11443125 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521374005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Cyano-β-Phenylacrylic Acid
CAS 1011-92-3
Molekylær formel C10H7NO2
Mængde 5 g
Synonym 2-cyano-3-phenylacrylic acid, alpha-cyanocinnamicacid, cyanocinnamic acid, 2-cyano-3-phenyl-2-propenoic acid, acmc-1b4v0, a-cyano-b-phenylacrylic acid, alpha-cyano-beta-phenyl-acrylic acid
InChI nøgle CDUQMGQIHYISOP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=C(C#N)C(=O)O
IUPAC navn 2-cyano-3-phenylprop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 173.171
PubChem CID 70534