Få mere at vide
alpha-Cyano-3-hydroxycinnamic acid, 98%
Artikelnummer. 10792581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10792581 5 g 5g
10533911 25 g 25g
10307870 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163090050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 54673-07-3 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54673-07-3
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD00004203
InChI nøgle HPLNTJVXWMJLNJ-YWEYNIOJSA-N
Synonym 2z-2-cyano-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 21338270
IUPAC navn (Z)-2-cyano-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)O)C=C(C#N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Cyano-3-hydroxycinnamic acid
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230.0°C to 233.0°C
Farve Green-Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel HOC6H4CH=C(CN)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 10, 520
Formel vægt 189.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Cyano-3-hydroxycinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.