missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyano(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30352788
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352788 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9791055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyano(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 59591-86-5
Molekylær formel C12H11N3O2
Mængde 5 mg
Synonym 2-Cyano-2-(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester
SMIL NNc1ccc(Cc2ccc(NN)cc2)cc1
Molekylvægt (g/mol) 229.23
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.