Få mere at vide
Cyano(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyano(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 59591-86-5 |
| Molekylær formel | C12H11N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Cyano-2-(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-acetic Acid Ethyl Ester |
| SMIL | NNc1ccc(Cc2ccc(NN)cc2)cc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.23 |