Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cyanine 5, SE
Beskrivelse
Cyanine 5, SE is a red fluorescent dye for the labeling of amines. Excitation maximum ∽649 nm; emission maximum ∽666 nm.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[5-[1-[6-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-6-oxohexyl]-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2 H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-1-ethyl-3,3-dimethyl-5-sulfo-3 H-indolium, inner salt |
| CAS | 146368-14-1 |
| Synonym | Cy5 NHS Ester |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighed | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in DMF |
| Mål | Fluorescent Dyes |
| Molekylær formel | C37H43N3O10S2 |
| Formel vægt | 753.88 |
| Fysisk form | Solid |
| Farve | White |
| Vis mere |
For Research Use Only.