Få mere at vide
Cyanin 5 bihexansyre farvestof, kaliumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanine 5 Bihexanoic Acid Dye, Potassium Salt |
| CAS | 252255-40-6 |
| Molekylær formel | C37H45KN2O10S2 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H46N2O10S2.K/c1-36(2)28-24-26(50(44,45)46)18-20-30(28)38(22-12-6-10-16-34(40)41)32(36)14-8-5-9-15-33-37(3,4)29-25-27(51(47,48)49)19-21-31(29)39(33)23-13-7-11-17-35(42)43;/h5,8-9,14-15,18-21,24-25H,6-7,10-13,16-17,22-23H2,1-4H3,(H3-,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].CC1(C)\C(=C/C=C/C=C/C2=[N+](CCCCCC(=O)O)c3ccc(cc3C2(C)C)S(=O)(=O)[O-])\N(CCCCCC(=O)O)c4ccc(cc14)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | kalium; (2E)-1-(5-carboxypentyl)-2-[(2E,4E)-5-[1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-5-sulfonatoindol-1-ium-2-yl]penta-2,4-dienyliden]-3,3-dimethylindol-5-sulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 780.99 |
| Formel vægt | 780.2153 |