missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyanine 3 Monofunctional MTSEA Dye, Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30357073
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357073 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9605000.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyanine 3 Monofunctional MTSEA Dye, Potassium Salt
CAS 1381807-52-8
Molekylær formel C34H44KN3O9S4
Mængde 0.5 mg
Synonym Cy 3 MTSEA Potassium Salt, 2-[3-[1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-[6-[[2-[(methylsulfonyl)thio]ethyl]amino]-6-oxohexyl]-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-ethyl-3,3-dimethyl-5-sulfo-3H-indolium Inner Salt Potassium Salt
InChI formel InChI=1S/C34H45N3O9S4.K/c1-7-36-28-17-15-24(49(41,42)43)22-26(28)33(2,3)30(36)12-11-13-31-34(4,5)27-23-25(50(44,45)46)16-18-29(27)37(31)20-10-8-9-14-32(38)35-19-21-47-48(6,39)40;/h11-13,15-18,22-23H,7-10,14,19-21H2,1-6H3,(H2-,35,38,41,42,43,44,45,46);/q;+1/p-1
SMIL CC1(C)C(/C=C/C=C2C(C)(C)C3=CC(S(=O)(O[K])=O)=CC=C3N\2CC)=[N+](CCCCCC(NCCSS(C)(=O)=O)=O)C4=C1C=C(S(=O)([O-])=O)C=C4
IUPAC navn potassium;2-[3-(1-ethyl-3,3-dimethyl-5-sulfonatoindol-1-ium-2-yl)prop-2-enylidene]-3,3-dimethyl-1-[6-(2-methylsulfonylsulfanylethylamino)-6-oxohexyl]indole-5-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 806.09
Formel vægt 805.1597
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.