missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyanine 3 Bihexanoic Acid Dye, Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30364578
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364578 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364578 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9584502MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyanine 3 Bihexanoic Acid Dye, Potassium Salt
CAS 762260-71-9
Molekylær formel C35H43KN2O10S2
Mængde 2 mg
Synonym 3H-Indolium, 1-(5-carboxypentyl)-2-[3-[1-(5-carboxypentyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-3,3-dimethyl-5-sulfo-, inner salt, potassium salt (1:1) (ACI), 3H-Indolium, 1-(5-carboxypentyl)-2-[3-[1-(5-carboxypentyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-1-propenyl]-3,3-dimethyl-5-sulfo-, inner salt, monopotassium salt (9CI), Cy 3.18 potassium, Cyanine 3.18 potassium, Cyanine 3 Bihexanoic Acid Dye monopotassium salt, 1-(5-Carboxypentyl)-2-[3-[1-(5-carboxypentyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-3,3-dimethyl-5-sulfo-3H-indolium monopotassium salt, 1,1'-Bis(5-carboxypentyl)-5,5'-disulfo-3,3,3',3'-tetramethyl-2,2'-indocarbocyanine monopotassium salt
InChI formel InChI=1S/C35H44N2O10S2.K/c1-34(2)26-22-24(48(42,43)44)16-18-28(26)36(20-9-5-7-14-32(38)39)30(34)12-11-13-31-35(3,4)27-23-25(49(45,46)47)17-19-29(27)37(31)21-10-6-8-15-33(40)41;/h11-13,16-19,22-23H,5-10,14-15,20-21H2,1-4H3,(H3-,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47);/q;+1/p-1
SMIL [K+].CC1(C)C(=CC=CC2=[N+](CCCCCC(=O)O)c3ccc(cc3C2(C)C)S(=O)(=O)[O-])N(CCCCCC(=O)O)c4ccc(cc14)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn potassium;1-(5-carboxypentyl)-2-[3-[1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-5-sulfonatoindol-1-ium-2-yl]prop-2-enylidene]-3,3-dimethylindole-5-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 754.95
Formel vægt 754.1996
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.