missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyanidol 3-Glucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanidin-3-O-glucoside chloride (Kuromanin chloride) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 484.0772 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?