missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyanidin Chloride, TRC

Artikelnummer. 30136383
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136383 5 mg
17979444 1 mg
17977264 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9536455MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 528-58-5
Molekylær formel C15 H11 O6 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 322.7
Synonym 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-, chloride (9CI), Cyanidol (6CI), Flavylium, 3,3',4',5,7-pentahydroxy-, chloride (8CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-1-benzopyrylium chloride, 3,3',4',5,7-Pentahydroxy-2-phenylbenzopyrylium chloride, 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidin, Cyanidin chloride, Cyanidine, Cyanidol chloride, IdB 1027
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chloride
SMIL [Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)c3ccc(O)c(O)c3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyanidin chloride
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
Formel vægt 322.0244
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.