Få mere at vide
Cyanidin 3-Xyloside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanidin-3-xyloside chloride |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O10.ClH/c21-9-4-12(23)10-6-16(30-20-18(27)17(26)14(25)7-28-20)19(29-15(10)5-9)8-1-2-11(22)13(24)3-8;/h1-6,14,17-18,20,25-27H,7H2,(H3-,21,22,23,24);1H/t14-,17+,18-,20?;/m1./s1 |
| Formel vægt | 454.0667 |