missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyanidin 3-O-Rutinoside (75%), TRC

Artikelnummer. 30368730
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368730 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9536805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyanidin-3-O-rutinoside chloride (Keracyanin)
CAS 18719-76-1
Molekylær formel C27 H31 O15 . Cl
Mængde 5 mg
Synonym 1-Benzopyrylium, 3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 3-[[6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-, chloride (9CI), Keracyanin (6CI,7CI,8CI), 3-O-Rutinosylcyanidin, 7,4'-Dihydroxyflavilium chloride, Antirrhinin, Cyanidin 3-O-rutinoside, Cyanidin 3-O-rutinoside chloride, Cyanidin 3-rhamnoglucoside, Cyanidin 3-rhamnosylglucoside, Cyanidin 3-rutinoside, Cyanidol 3-rhamnoglucoside, Cyaninoside, Meralop, Prunicyanin, Sambucin, Cyanidin 3-rutinoside chloride
InChI formel InChI=1S/C27H30O15.ClH/c1-9-19(32)21(34)23(36)26(39-9)38-8-18-20(33)22(35)24(37)27(42-18)41-17-7-12-14(30)5-11(28)6-16(12)40-25(17)10-2-3-13(29)15(31)4-10;/h2-7,9,18-24,26-27,32-37H,8H2,1H3,(H3-,28,29,30,31);1H/t9-,18+,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27+;/m0./s1
SMIL [Cl-].C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3cc4c(O)cc(O)cc4[o+]c3c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R,6S)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromenylium-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-methyloxane-3,4,5-triol;chloride
Molekylvægt (g/mol) 630.98
Formel vægt 630.1351
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.