missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyanidin 3-O-Beta-D-Galactopyranoside Chloride, TRC

Artikelnummer. 30365207
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365207 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365207 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9580005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyanidin-3-O-galactoside chloride (Ideain chloride)
CAS 27661-36-5
Molekylær formel C21 H21 O11 . Cl
Mængde 5 mg
Synonym 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-(β-D-galactopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-, chloride (1:1), 1-Benzopyrylium, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-(β-D-galactopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-, chloride (9CI), Idein (6CI,7CI,8CI), 3-(Galactosyloxy)-3',4',5,7-tetrahydroxyflavylium chloride, 3-O-(β-D-Galactopyranosyl)cyanidin, Cyanidin 3-O-galactoside, Cyanidin 3-O-β-D-galactopyranoside, Cyanidin 3-O-β-galactopyranoside, Cyanidin 3-galactoside, Cyanidin 3-monogalactoside, Cyanidin galactoside, Cyanindin-3-Gal, Idaein, Ideain, Ideanin, Idein chloride
InChI formel InChI=1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17+,18+,19-,21-;/m1./s1
SMIL [Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromenylium-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;chloride
Molekylvægt (g/mol) 484.84
Formel vægt 484.0772
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.