Få mere at vide
WTW™ Cyanid testsæt
Rækkevidde:
0,002 til 0,500 mg/L
0,010 til 0,500 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN 38 405 D13/ISO 6703 |
| Volumen (metrisk) | 25 mL |
| Til brug med (applikation) | Måling af Cyanid i spildevand fra galvanisering og metalforarbejdningsværker, drikkevand |
| Til brug med (udstyr) | PhotoLab S12, PhotoLab Spectral |
| Inkluderer | Kuvetter, der måler 10 mm, 20 mm og 50 mm |
| Mængde | 100 pakke |
| Rækkevidde | 0,002 til 0,500 mg/L |
| Type | Test pulver |