Få mere at vide
WTW™ Cyanid testsæt
Product Code. 11781073
Change view
Click to view available options
Rækkevidde:
0,002 til 0,500 mg/L
0,010 til 0,500 mg/L
Unit Size:
Hver
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Rækkevidde Unit Size
11781073 0,010 til 0,500 mg/L Pakke med 25
10009670 0,002 til 0,500 mg/L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11781073 Supplier WTW™ Supplier No. 250344
 Begrænset vare
På lager
Testmaterialer til AQA af fotometrisk rutine og vandanalyse for multi-level resultatsikkerhed photoLab™ , pHotoFlex™ og testsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volumen (metrisk) 25 mL
Til brug med (applikation) Måling af Cyanid i spildevand fra galvanisering og metalforarbejdningsværker, drikkevand
Til brug med (udstyr) PhotoLab S6, PhotoLab S12, PhotoLab Spectral, Photoflex 0,01 - 0,30mg/L CN
Mængde 100 pakke
Rækkevidde 0,010 til 0,500 mg/L
Type Test pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Cyanide Cell Test (free and readily liberated cyanide) Method: photometric 0.010 - 0.500 mg/l CN
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: troclosene sodium, dihydrate