Få mere at vide
WTW™ Cyanid testsæt
Artikelnummer. 10009670
Skift visning
Rækkevidde:
0,002 til 0,500 mg/L
0,010 til 0,500 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rækkevidde unitSize
10009670 0,002 til 0,500 mg/L Hver
11781073 0,010 til 0,500 mg/L Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10009670 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 250492
Testmaterialer til AQA af fotometrisk rutine og vandanalyse for multi-level resultatsikkerhed photoLab™ , pHotoFlex™ og testsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 38 405 D13/ISO 6703
Volumen (metrisk) 25 mL
Til brug med (applikation) Måling af Cyanid i spildevand fra galvanisering og metalforarbejdningsværker, drikkevand
Til brug med (udstyr) PhotoLab S12, PhotoLab Spectral
Inkluderer Kuvetter, der måler 10 mm, 20 mm og 50 mm
Mængde 100 pakke
Rækkevidde 0,002 til 0,500 mg/L
Type Test pulver