Få mere at vide
Cyanid, standardopløsning, Specpure™ CN∣ - 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11340448
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11340448 100 mL 100ml
11410620 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043804.AE
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
KCN i 0,1% NaOH
Cyanid, standardopløsning bruges til at opløse metaller og deres malme. Det bruges også i klinisk kemi og i spildevandsbehandlingsanlæg til at bestemme koncentrationen af opløste og partikelformige materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel KCN in 0.1% NaOH
MDL nummer MFCD00468042
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanide
Navn note Standardløsning
Lugt Lugtfri
Tæthed 1g/cm3 ved 20 °C
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Opløselighed Blandet med vand
Type Standard
Mængde 100 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) CN: 1000μg/mL
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Cyanide, standard solution, Specpure, CN 1000µg/ml
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium cyanide