Få mere at vide
Cyanid standardopløsning, Ion HIQU, Chem-Lab
Beskrivelse
Cyanid standardopløsning bruges til at opløse metaller og deres malme. Det bruges også i klinisk kemi og i spildevandsbehandlingsanlæg til at bestemme koncentrationen af opløste og partikelformige materialer. Kaliumcyanid er meget giftigt. I vandig opløsning dissocieres KCN i hydreret kalium (K+ ) ioner og cyanid (CN− ) ioner.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 151-50-8 |
| Tæthed | 1.00g/mL |
| Molekylær formel | CKN |
| Koncentration | 1000 μg/ml CN− (±2 μg, ved −20 °C) |
| InChI nøgle | NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [C-]#N.[K+] |
| IUPAC navn | kalium; cyanid |
| Molekylvægt (g/mol) | 65.116 |
| PubChem CID | 9032 |
| Mængde | 500 mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cyanide standard solution 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU)
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- MIXTURE LIST-Contain: potassium cyanide