Få mere at vide
Cyanide ISE Standard Solution, Mettler Toledo™
Artikelnummer. 11947521 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11947521 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11947521 Leverandør Mettler Toledo Leverandørnr. 51344773
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Oversigt ISE standard Cn 1000 mg/L, 500mL
Emballage 500 mL
Fysisk form Liquid
Farve Colorless
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CYANIDE ISE STANDARD
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium cyanide