Få mere at vide
Cyanide (CN-) @ 1000 mg/L in 0.1% NaOH, VHG™
Beskrivelse
Cyanide (CN-) @ 1000 mg/L in 0.1% NaOH
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 57-12-5 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dilute NaOH |
| Mængde | 500 ml |