Få mere at vide
Cyanazine-d5, TRC
Artikelnummer. 30366116
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30366116 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30366116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9535025MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CyanazineD5(N-ethylD5)
CAS 1190003-29-2
Molekylær formel C9 2H5 H8 Cl N6
Mængde 5 mg
Synonym 2-[[4-Chloro-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanenitrile, Cyanazine D5 (N-ethyl D5), Cyanazine-d5
InChI formel InChI=1S/C9H13ClN6/c1-4-12-7-13-6(10)14-8(15-7)16-9(2,3)5-11/h4H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,4D2
SMIL [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C#N)n1
IUPAC navn 2-[[4-chloro-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 245.72
Formel vægt 245.1204