Få mere at vide
Cyanazine-d5 (N-ethyl-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CyanazineD5(N-ethylD5) |
| CAS | 1190003-29-2 |
| Molekylær formel | C9 2H5 H8 Cl N6 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2-[[4-Chloro-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanenitrile, Cyanazine D5 (N-ethyl D5), Cyanazine-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H13ClN6/c1-4-12-7-13-6(10)14-8(15-7)16-9(2,3)5-11/h4H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C#N)n1 |
| IUPAC navn | 2-[[4-chloro-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.72 |
| Formel vægt | 245.1204 g/mol |
| Vis mere |