missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyanazine Acid, TRC

Artikelnummer. 30133346
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133346 100 mg
30138181 50 mg
17950725 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC953550100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 36576-43-9
Molekylær formel C9 H14 Cl N5 O2
Molekylvægt (g/mol) 259.69
Synonym N-[4-Chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methylalanine, 2-Chloro-4-(1-carboxy-1-methylethylamino)-6-(ethylamino)-1,3,5-triazine, Cyanazine III, Cyanazine acid, N-[4-chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-2-methyl-Alanine;
IUPAC navn 2-[[4-chloro-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methylpropanoic acid
SMIL CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C(=O)O)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyanazine acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14ClN5O2/c1-4-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)5(16)17/h4H2,1-3H3,(H,16,17)(H2,11,12,13,14,15)
Formel vægt 259.0836
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.