Få mere at vide
Cyanamide, TRC
Artikelnummer. 30361589
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30361589 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30361589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC95250050G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanamide
CAS 420-04-2
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C H2 N2
Mængde 50 g
Synonym Alzogur, Amidocyanogen, Carbamonitrile, Carbimide, Cyanamide F 1000, Cyanoamine, Cyanogen nitride, Cyanogenamide, Deurbraak, Dormex, Dyhard VP 111, F 1000, Hydrogen cyanamide, N-Cyanoamine, NSC 24133, TsAKS
InChI formel InChI=1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2
SMIL NC#N
IUPAC navn cyanamide
Molekylvægt (g/mol) 42.04
Formel vægt 42.0218
Procent renhed >95