Få mere at vide
Cyanamid, 98+%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cyanamid bruges som mellemprodukt i produktionen af lægemidler og andre organiske forbindelser. Det bruges også som et alkoholafskrækkende stof. Det er meget udbredt som plantevækstregulator, agrokemikalie og gødning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyanamid anvendes som mellemprodukt i produktionen af lægemidler og andre organiske forbindelser. Det bruges også som et alkoholafskrækkende stof. Det er meget udbredt som plantevækstregulator, agrokemikalie og gødning.
Opløselighed
Opløseligt i vand, butanol, methylethylketon, ethylacetat, alkoholer, phenoler, chloroform, aminer og ethere. Lidt opløseligt i carbon disufide. Uopløseligt i cyclohexan.
Bemærkninger
Inkompatibel med bariumperoxid, borsyre, tør brint og hydrogenperoxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanamide |
| Navn note | stabilized |
| Smeltepunkt | 43°C to 47°C |
| Tæthed | 1.282 |
| pH | 3.5 to 4.2 |
| Kogepunkt | 132°C to 138°C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 141°C (285°F) |
| Lugt | Odorless |
| Lineær formel | H2NCN |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |