Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanamide |
| Navn note | 95% |
| Smeltepunkt | 40.0°C to 47.0°C |
| Farve | White |
| Kogepunkt | 260.0°C |
| Flammepunkt | 141°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (Argentometry) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | H2NCN |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cyanamide, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.