Få mere at vide
Cyanamide, 50% w/w aq. soln., stab.
Artikelnummer. 15439179
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439179 250 g 250g
15429179 100 g 100g
15419179 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15439179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20448.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 420-04-2 | CH2N2 | 42.041 g/mol
Det er meget udbredt i produktionen af lægemidler og andre organiske forbindelser. Cyanamid blev brugt som nitrogenkilde ved termisk omdannelse af metaloxidnanopartikler til nanokrystallinske metalnitrider. Det blev brugt i syntesen af mesoporøs grafitisk C3N4. Cyanamid i vandig opløsning eller i form af dets calciumsalt bruges som gødning i landbruget. Det er en potent hæmmer af leveraldehyddehydrogenaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er meget udbredt i produktionen af lægemidler og andre organiske forbindelser. Cyanamid blev brugt som nitrogenkilde ved termisk omdannelse af metaloxidnanopartikler til nanokrystallinske metalnitrider. Det blev brugt i syntesen af mesoporøs grafitisk C3N4. Cyanamid i vandig opløsning eller i form af dets calciumsalt bruges som gødning i landbruget. Det er en potent hæmmer af leveraldehyddehydrogenaser.
Opløselighed
Opløseligt i vand (85 g/100 ml (25 °C). Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Kan danne bundfald ved opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 420-04-2
Molekylær formel CH2N2
Molekylvægt (g/mol) 42.041
MDL nummer MFCD00007572
InChI nøgle XZMCDFZZKTWFGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen, carbimide, amidocyanogen, carbamonitrile, cyanoamine, cyanogenamide, cyanogen nitride, n-cyanoamine, alzogur, dormex
PubChem CID 9864
ChEBI CHEBI:16698
IUPAC navn cyanamid
SMIL C(#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanamide
Navn note stabilized
Tæthed 1.06
pH 4.2
Flammepunkt None
Lugt Odorless
Lineær formel H2NCN
Brydningsindeks 1.395
Mængde 250 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1732569
Følsomhed Light sensitive; May form a precipitate
Merck Index 14,2684
Opløselighedsinformation Soluble in water (85g/100 ml (25°C). Soluble in organic solvents.
Formel vægt 42.04
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 50% w/w aq. soln.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanamide, 50% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyanamide